Documentos clave
Z743912
ART® SoftFit L Reload System empty reload HLT insert
for 20 ul - 300 ul racks
Sinónimos:
Reload rack, tip rack
Seleccione un Tamaño
5 X 10 EA
US$ 547,00
US$ 547,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 X 10 EA
US$ 547,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
US$ 547,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
for 20 ul - 300 ul racks
envase
pkg of 5X10 ea
fabricante / nombre comercial
Molecular BioProducts 3704-ER
técnicas
PCR: suitable
Descripción general
The ART SoftFit-L empty racks can be combined with SoftFit-L reload towers and inserts, providing a packaging option that is environmentally friendly and generates less plastic waste compared to standard racks. These racks are designed to be used with ART SoftFit-L reload inserts and reload towers.
Información legal
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)