Documentos clave
Z743145
Baños de agua con agitación Julabo®
SW23, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug (5-15P), useable volume 8 L (20 L)
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
shaking frequency: 20-200 cycles per minute; adjustable
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SW23
Julabo 9550323
Parámetros
20 °C temperature (99.99 °C)
±0.02 °C temp. stability
±0.2 °C temp. stability
apertura del baño L × An × P
30 cm × 50 cm × 18 cm
volumen útil
8 L (20 L)
Descripción general
Baños de agua con agitación para incubación de muestras sin supervisión. Construcción de acero inoxidable con un intervalo de funcionamiento de +20 a …+99,9 °C, funcionamiento sencillo mediante teclado con pantalla LED brillante y temporizador electrónico de 1 min a 9 horas 59 minutos. Interfaz RS232 integrada para integración con software de PC para el control y registro de datos. El sistema de alerta temprana de bajo nivel de agua y el sistema de alerta temprana con límites de temperatura alta y baja garantizan que las muestras mantengan la temperatura adecuada. Carro de agitación extraíble para una fácil extracción de la muestra. Frecuencia de agitación ajustable de 20 a 200 rpm. Movimiento de agitación = 15 mm. Incorpora una bomba de circulación de agua para una estabilidad de ±0,02 °C. Protege las muestras de la contaminación hasta +80°C. Incluye bomba de circulación integrada para una mejor estabilidad de la temperatura y homogeneidad.
La tapa debe pedirse por separado.
Características y beneficios
  • Tecnología de microprocesador
  • Interruptor de red a prueba de salpicaduras
  • Teclado para funciones de aviso de temperatura alta y baja reales, valores de consigna
  • Pantalla múltiple (LED)
  • Gran volumen de baño
  • Reducida necesidad de espacio
  • Interfaz RS232
  • Temporizador electrónico
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)