Documentos clave
Z742785
Kern EMB series precision balances
Kern EMB 500-1, weighing capacity 500 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.2 g
Sinónimos:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 99,20
US$ 99,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 99,20
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
US$ 99,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kern EMB 500-1
intervalo de medición de la capacidad de pesada
500 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.2 g
Descripción general
Entry level laboratory balance with tremendous weighing performance
  • Simple and convenient 2-key operation, making them ideal for use in schools and universities
  • Tare function facilitates formulation work
  • Particularly flat design
  • Secure and non-slip positioning with rubber feet
  • Ready for use: Batteries included. AUTO-OFF function to preserve the batteries, can be switched off
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)