Productos
Aplicaciones
Servicios
Documentos
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Purificación de agua
Fabricación por contrato
Ensayos por contrato
Productos a medida
Soluciones digitales para Life Science
Desarrollo y fabricación de DIV
Servicios de producto
Asistencia técnica
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados de análisis (COA)
Certificados origen (COO)
Certificados de calidad (COQ)
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Utilice la página con inteligencia
Preguntas frecuentes
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
Kern EMB series precision balances
Products
Categoría de producto
balances (14)
Fabricante
Capacidad de pesada (g)
Tamaño del envase
Filtre los productos.
Showing 1-14 of 14
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
Z742801
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 2000-2, weighing capacity 2000 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.05 g
Expandir
Ver Fijación de precios
Z742785
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 500-1, weighing capacity 500 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.2 g
Expandir
Ver Fijación de precios
Z742802
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 2200-0, weighing capacity 2200 g, accuracy: 1.0 g, precision: ±2.0 g
Expandir
Ver Fijación de precios
Z742793
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 100-3, weighing capacity 100 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.005 g
Expandir
Ver Fijación de precios
Z742794
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 200-2, weighing capacity 200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.02 g
Expandir
Ver Fijación de precios
Z742804
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 5.2K5, weighing capacity 5000 g, accuracy: 5.0 g, precision: ±10.0 g
Expandir
Ver Fijación de precios
Z742795
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 200-3, weighing capacity 200 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.005 g
Expandir
Ver Fijación de precios
Z742798
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 600-2, weighing capacity 600 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.03 g
Expandir
Ver Fijación de precios
Z742799
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 1000-2, weighing capacity 1000 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.05 g
Expandir
Ver Fijación de precios
Z742782
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 5.2K1, weighing capacity 5200 g, accuracy: 1.0 g, precision: ±3.0 g
Expandir
Ver Fijación de precios
Z742800
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 1200-1, weighing capacity 1200 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Expandir
Ver Fijación de precios
Z742796
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 500-1BE, weighing capacity 500 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.2 g, black Balance
Expandir
Ver Fijación de precios
Z742803
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 3000-1, weighing capacity 3000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Expandir
Ver Fijación de precios
Z742806
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 6000-1, weighing capacity 6000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g