Documentos clave
Z742587
Accuris M1 Grade Calibration Weight
size 2000 g, stainless steel
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 230,00
US$ 230,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 230,00
About This Item
Código UNSPSC:
41111500
NACRES:
NB.71
US$ 230,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
stainless steel
envase
pkg of 1
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific W1005-2000
tamaño
2000 g
Categorías relacionadas
Descripción general
  • F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
  • Works with all Accuris Lab balances
  • Non-Magnetic Stainless Steel
  • Includes a protective plastic case
Información legal
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)