Documentos clave
Z742429
Stacking platform for Mini BlotBoy
with dimpled mat, small, W × D 10.5 in. × 7.5 in.
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 158,00
US$ 158,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 158,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
US$ 158,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 4
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific B3D-STACK-D
An × P
10.5 in. × 7.5 in.
Descripción general
Stacking platform for Mini BlotBoy
Información legal
BlotBoy is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)