Documentos clave
Z740923
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets ASTM E 969
capacity 5 mL, tol. 0.010 mL, white
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 212,00
US$ 212,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 212,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
US$ 212,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
Características
class A
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.010 mL
capacidad
5 mL
color
white
Categorías relacionadas
Descripción general
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to contain. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, ASTM E 969 specifications.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)