Documentos clave
Z740752
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric flask, class A, meets ASTM E288
stopper joint: 13, capacity 100 mL, tol. 0.100 mL, PE
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 631,00
US$ 631,00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 631,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 631,00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Materiales
PE
tamaño tapón
13
Junta
joint ST/NS neckstopper size 13
joint: stopper13
Características
class A meets ASTM E288
envase
pkg of 12 ea
tol. measuring range
0.100 mL
capacidad
100 mL
Descripción general
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class A meets ASTM E288 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Flask are certified and either a batch or individual certificate. Calibrated “To Contain”.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)