Documentos clave
Z740841
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials graduated cylinder, class A, meets ASTM E 1272
capacity 10 mL, subdivision, 0.20 mL, tol. 0.10 mL, Graduated "To Contain", plastic bumper, hex base
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 53,20
US$ 53,20
Fecha estimada de envío01 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 53,20
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
US$ 53,20
Fecha estimada de envío01 de mayo de 2025
Características
subdivision 0.20 mL
envase
pkg of 1 ea
tol. measuring range
0.10 mL
capacidad
10 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Clear borosilicate glass graduated cylinders with safety hexagonal base. Pour spout is offset of base point so that if cylinder tips the spout won′t be damaged. Hex base prevents the cylinder from rolling off a bench. Meets ASTM E 1272 Class A tolerances and specifications. Complete with plastic bumper. Graduated “To Contain”.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)