Documentos clave
Z740832
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials graduated cylinder, class B, student grade
capacity 10 mL, subdivision, 0.20 mL, tol. 0.20 mL, Graduated "To Contain", plastic bumper and base
Seleccione un Tamaño
6 EA
US$ 73,50
US$ 73,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
US$ 73,50
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
US$ 73,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
subdivision 0.20 mL
envase
pkg of 6 ea
tol. measuring range
0.20 mL
capacidad
10 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Clear borosilicate glass graduated cylinders with a removable plastic base and plastic protection bumper to guard against breakage. Class B accuracy. Graduated “To Contain”.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)