Documentos clave
Z740836
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials graduated cylinder, class B, student grade
capacity 50 mL, subdivision, 1.0 mL, tol. 1.0 mL, Graduated "To Contain", plastic bumper and base
Seleccione un Tamaño
6 EA
US$ 93,10
US$ 93,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
US$ 93,10
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
US$ 93,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
subdivision 1.0 mL
envase
pkg of 6 ea
tol. measuring range
1.0 mL
capacidad
50 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Clear borosilicate glass graduated cylinders with a removable plastic base and plastic protection bumper to guard against breakage. Class B accuracy. Graduated “To Contain”.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)