Documentos clave
Z740762
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric flask, class A, meets ASTM E288
capacity 1000 mL, stopper joint: 22, tol. 0.400 mL, PE
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 104,00
US$ 104,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 104,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 104,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
PE
tamaño tapón
22
Junta
joint ST/NS neckstopper size 22
joint: stopper22
Características
class A meets ASTM E288
envase
pkg of 1 ea
tol. measuring range
0.400 mL
capacidad
1000 mL
Descripción general
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class A meets ASTM E288 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Flask are certified and either a batch or individual certificate. Calibrated “To Contain”.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)