Documentos clave
Z740648
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 25 mL, stopper joint: 0, volume 10-25 mL, accuracy: 5 mL
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 121,00
US$ 121,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 121,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 121,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass flask
flat bottom
Junta
joint: stopper0
esterilidad
non-sterile
Características
without cap
envase
pkg of 12 ea
intervalo de medición del volumen
10-25 mL, accuracy: 5 mL
capacidad
25 mL
Descripción general
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
Otras notas
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)