Documentos clave
Z740629
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials crystallizing dish, without spout
capacity 80 mL, dish diam. × H 60 mm × 35 mm
Seleccione un Tamaño
6 EA
US$ 185,00
US$ 185,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
US$ 185,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
US$ 185,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
envase
pack of 6 ea
capacidad
80 mL
Placa: diám. × Al
60 mm × 35 mm
Descripción general
Clear borosilicate glass crystalizing dishes, with pour spout for easy dispensing of liquids. Not graduated.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)