Documentos clave
Z740590
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 5000 mL, subdivision, 250 mL (graduations: 250-4500 mL)
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 105,00
US$ 105,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 105,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
US$ 105,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
Características
subdivision 250 mL (graduations: 250-4500 mL)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
5000 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Otras notas
Browse all glass beakers
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Questions
  1. What are the dimensions of item Z740590-1EA, Aldrich® Essentials beaker, Griffin?
    1 answer
    1. The dimensions for the 5000ml beaker are as follows:
      Outer diameter (OD): 170mm
      Height: 270mm