Z690139
Norell® Standard Series™ 5 mm NMR tubes
frequency 100 MHz, L 7 in., orange cap
Sinónimos:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Seleccione un Tamaño
US$ 282,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 282,00
Productos recomendados
Materiales
colorless tube
glass tube
Características
neck thread push fit
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Norell ST-500-7-ORANGE
Parámetros
100 MHz frequency
Longitud
7 in.
D.E. × D.I.
5 mm × 4.2 mm
inclinación
0.075 mm
tubo diám.
5 mm
pared grosor
0.77 mm
color
orange cap
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- NMR tube bottoms are uniformly hemispherical and consistent.
- Suitable for routine NMR.
- Ideal at room temperatures with no thermal gradients.
- The Uniform wall thickness of the tubes enhances the concentricity among tubes and lots.
- Manufactured with round bottoms, flat bottoms available upon request.
- NMR tubes in any length provided upon request.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)