Documentos clave
NORS105001
Tubos Bruker Match
O.D. × L 1 mm × 100 mm, volume 12 μL
Sinónimos:
precision machined NMR tube
Seleccione un Tamaño
5 EA
US$ 110,00
US$ 110,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
US$ 110,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
US$ 110,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
colorless tube
Características
neck thread push fit
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Norell S-1.0-500-1
D.E. × L
1 mm × 100 mm
tubo diám.
5 mm
volumen
12 μL
pared grosor
0.42 mm
color
black cap
Descripción general
Ultra-precision machined NMR tubes for the Bruker MATCH system. Caps are color-coded by size, order separately.
Recommended sample volumes: Use 3.0 mm to 5 mm O.D. tubes for 5 mm RT probe, and 1.0 mm to 2.5 mm O.D. tubes for 3 mm Cryo-Probe. 1.0 mm size not recommended for dedicated 1 mm Bruker probe.
Información legal
Match is a trademark of Bruker Biospin Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)