Documentos clave
Z689874
Sigma-Aldrich
Aldrich® chain Benchclamp
size L, extended
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 172,00
US$ 172,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 172,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
US$ 172,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
tamaño
L
L × diám.
305 mm × 13 mm , arm
horquilla capacidad
35-280 mm
barra L
14.2 cm , extension
Descripción general
Corrosion resistant nickle-plated finish with chromed-brass chain. Holds large or irregular shaped objects firmly, yet gently to lab frames and rods. Quick slip-on chain connection with large, easy-to-turn adjusting knob.
NOTE: An additional clamp holder is required to attach clamps to frames or other apparatus.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)