Documentos clave
Z685410
Platinum combustion boat
capacity 9 mL, with handle
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 2.430,00
US$ 2.430,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 2.430,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
US$ 2.430,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
Birmingham metals
L × An × P
85 mm × 13 mm × 10 mm
capacidad
9 mL
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)