Documentos clave
Z685135
Ace powder funnel with flat side
top diam. 100 mm, joint: ST/NS 29/32
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 231,00
US$ 231,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 231,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 231,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
Junta
joint: ST/NS29/32
fabricante / nombre comercial
Ace Glass
parte superior diám.
100 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Ace powder funnel with standard taper joint and one flattened side for easy of use with multi-neck flasks.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)