Documentos clave
Z682659
Ace drying flask, pear-shaped, with side indents
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40, glass
Sinónimos:
Aldrich® drying flask, pear-shaped, with side indents
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 188,00
US$ 188,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 188,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 188,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
glass
pear-shaped flask
single-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Büchi equivalent, 11579
capacidad
500 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
These pear shaped drying flasks for rotary evaporators have side indents which increase the mixing action when the flask is rotated on an evaporator .
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)