Documentos clave
Z740714
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials boiling flask, round-bottom, ST/NS 24/29
capacity 100 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 50,50
US$ 50,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 50,50
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 50,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
envase
pkg of 1 ea
capacidad
100 mL
Descripción general
Clear borosilicate glass, round bottomed boiling flasks with outer ST ground joint neck. White marking spot.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)