Documentos clave
Z682640
Ace evaporating flask, pear-shaped
capacity 2000 mL, joint: ST/NS 29/42, poly-coated, heavy wall
Sinónimos:
Aldrich® evaporating flask, pear-shaped, bottom flask, flask round, round flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 246,00
US$ 246,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 246,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
VB.02
US$ 246,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
pear-shaped flask
single-neck
Junta
joint: ST/NS29/42
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 3990-124
capacidad
2000 mL
Descripción general
These pear-shaped evaporating flasks can be used as boiling type flasks for rotary evaporators.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)