Documentos clave
Z507954
Recovery flask
capacity 10 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 47,60
US$ 47,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 47,60
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 47,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
glass
round bottom flask
single-neck
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Holed cap
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 9470-43
capacidad
10 mL
Descripción general
<ST/>14/10 threaded joint, and modified sides for easy cleaning or removal of material. Supplied with holed cap, PTFE-faced silicone septum, and FETFE® O-ring.
Información legal
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)