Documentos clave
Z681741
MyFuge 12 Mini Centrifuge Adapters
to hold, 0.5 mL tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
to hold 0.5 mL tubes
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific C1008-A5-6
Benchmark Scientific
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with MC-12 High Speed Microcentrifuge
for use with MC-24 High Speed Microcentrifuge
for use with myFuge 12 Mini Centrifuge
for use with myFuge 5 MicroCentrifuge
for use with myFuge Mini Centrifuge
Descripción general
Pack of 6 adapters to use 0.5mL tubes in Benchmark MyFuge, MC-24, and MC-12 centrifuges.
Información legal
MyFuge is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)