Documentos clave
Z679143
Anti-static unisex laboratory coats
size XL
Sinónimos:
laboratory apparel
About This Item
Código UNSPSC:
46181532
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
tamaño
XL
Características
CE compliant
disponibilidad
not available in USA and Canada
Descripción general
Tough white 210 g/m cotton/polyester reusable laboratory coats, full-length with a Nega-stat grid offering electrostatic protection.
  • Concealed stud-fastening front
  • Two hip pockets and one breast pocket, all reinforced with bar tacks
  • Finished length 100 cm, with center back vent
Conforms to prEN1149-3:2001
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)