Z676969
ART® Softfit L Reload System™
maximum volume 300 μL, Tip design ART 300L, Hinged rack, low retention: no
Sinónimos:
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
Seleccione un Tamaño
US$ 1.420,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 1.420,00
Productos recomendados
Materiales
colorless
esterilidad
sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier
low retention: no
Hinged rack
Tip design ART 300L
envase
pack of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
fabricante / nombre comercial
Molecular BioProducts 2739-HR
técnicas
PCR: suitable
volumen máximo
300 μL
volumen
300 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
Each individual insert within the Softfit L Reload System is clearly identified with both product number and lot number allowing researchers to enjoy space-saving and environmental benefits of a reload tip system without loosing product traceability.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)