Documentos clave
Z676160
Kern EMB portable balance
AC/DC input 110 - 230 V AC, weighing capacity 5200 g, resolution: 1 g
Sinónimos:
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
plastic weighing plate
Características
CSA approved: no
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kern EMB 5.2K1
disponibilidad
not available in EU
intervalo de medición de la capacidad de pesada
5200 g, resolution: 1 g
plataforma diám.
150 mm
alimentación a batería
9 V (Block)
Descripción general
The EMB is an affordable basic bench top balance offering excellent value for money.
  • Supplied with batteries
  • Auto-off after 3 min. inactivity to preserve batteries
  • Tare weight function
  • External calibration
  • Suspended weighing function
  • Mains adapter optional (part ref: 440-902)
  • Hanging loop underneath unit for underfloor weighing - hook included
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)