Z675474
Sterile economy sample spoon
8 mL
Sinónimos:
dispensing tool
About This Item
Productos recomendados
descripción
PS
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F36740-00004
Descripción general
- Use to collect specific volumes of dry or liquid materials
- Remains upright when filled or empty for use as a weighing boat
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)