Documentos clave
Z655279
Hanna TDS standards
TDS 1382 ppm
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
fabricante / nombre comercial
Hanna HI 70032C
intervalo de medición de TDS
1382 ppm
Descripción general
Hanna conductivity and TDS standards are supplied in 20 mL sachets to eliminate any chance of cross-contamination and provide the convenience of ready-to-use solutions.
Made using NIST standardized potassium chloride and silver nitrate solutions.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)