Documentos clave
Z654787
IKA® VORTEX 3 attachments
VG 3.2 one-hand attachment, 88 mm, round, with rubber insert (continuous / touch operation), 1/cs
About This Item
Código UNSPSC:
41103814
NACRES:
NB.73
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
IKA 3342300
Diámetro
88 mm
Descripción general
IKA VG 3.2 One-hand attachment, round, 88 mm with rubber insert forcontinuous / touch operation. For use with IKA Vortex 2 and 3 shakers.
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)