Documentos clave
Z648183
Grid coating pen
provides a thin layer of adhesive
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 156,00
US$ 156,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 156,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
US$ 156,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
1556
Categorías relacionadas
Descripción general
A light touch with this pen will provide a thin layer of adhesive on the grid. The layer will dry in 1-2 minutes at room temperature and is then ready to receive the sections. Pen may also be used as pre-treatment before coating grids with formvar or other thin films.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)