Documentos clave
Z611980
Julabo® bath tubing
Viton®, I.D. × L 12 mm × 1 m
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 255,00
US$ 255,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 255,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.77
US$ 255,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
Viton®
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Julabo 8930112
Parámetros
−50-200 °C temperature
D.I. × L
12 mm × 1 m
Categorías relacionadas
Descripción general
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)