Documentos clave
Z610283
Hirschmann® volumetric pipette, Class AS
capacity 15 mL , 0.03 mL accuracy
Seleccione un Tamaño
6 EA
US$ 103,00
US$ 103,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
US$ 103,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
US$ 103,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
soda-lime glass
Características
class AS
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Hirschmann 1340164
disponibilidad
not available in USA and Canada
Altura
510 mm
capacidad
15 mL , 0.03 mL accuracy
color
amber graduations
Descripción general
Conformity certified with dated batch identification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories.
Información legal
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)