Documentos clave
Z569585
KDS Legato 200 series syringe pump, infuse only
AC/DC input 100 - 240 V AC, US 3-pin plug
Sinónimos:
dosing pumps, infusion pumps, pump infusion
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
CSA approved
accuracy± 0.35%
2 channels
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
KD Scientific 788200
Parámetros
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
tamaño
8.89 cm × 25.4 cm × 27.94 cm
volumen
0.5-140 mL
peso
4.9 kg (10.75 lb)
Descripción general
Infuse only dual syringe pump. Accomodates 2 syringes. User definable flow rates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume.
Características y beneficios
  • Holds one or two syringes from 0.5 μL to 140 mL
  • High resolution color touch screen
  • Real time clock
  • Unparallel ease of use
  • Touch pad "lock" feature
  • LED light on front panel
  • Full metal chassis
  • Built in syringe table
  • Up to 75 lbs linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built in RS485 interface
  • USB port
  • I/O & TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
Información legal
Legato is a trademark of KD Scientific
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)