Documentos clave
Z568376
Sigma-Aldrich
Aldrich® filtering flask with hose barb, heavy-wall
capacity × H 1,000 mL × 255 mm, neck joint: ST/NS 29/32
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 236,00
US$ 236,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 236,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 236,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
flat bottom flask
Junta
joint: ST/NS neck29/32
esterilidad
non-sterile
Características
Hose barb dimensions: Serrated bard 10 mm, which then tapers to 13 mm
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
Capacidad × Al
1,000 mL × 255 mm
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)