Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
Z567590
Sigma-Aldrich
Aldrich® Benchclamp 2-prong
dual adjustment grippy knobs, size S
Sinónimos:
bench clamps
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 79,60
US$ 79,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 79,60
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
US$ 79,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
tamaño
S
horquilla capacidad
0-40 mm
clavija An
6 mm
Descripción general
Aldrich benchclamp clamps have a nickel-plated finish and are corrosion resistant. The clamps come with slip-on fiberglass finger covers. The Grippy Knob design has a round nut which is easy to turn making tightening the clamps around glassware fast and convenient.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)