Documentos clave
Z177288
Sigma-Aldrich
Stainless steel clamp
Overall L 8 1/2 in.
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 106,00
US$ 106,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 106,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
US$ 106,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H18354-0000
L total
8 1/2 in.
Categorías relacionadas
Descripción general
Tri-grip, 0 to 1 in. opening range. Has spring-action opening with flat wing-head screw for clamping. Jaws covered with rubber tubing.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)