Documentos clave
PLGC04310
Millipore
Membrana de filtración de celulosa regenerada, 10 kDa NMWCO
Ultracel®, filter diam. 44.5 mm
Sinónimos:
Discos de ultrafiltración, PMN 10 kDa
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
regenerated cellulose membrane
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Ultracel®
técnicas
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diámetro
44.5 mm
diám. del filtro
44.5 mm
filtración área
13.4 cm2
Matriz
Ultracel®
tamaño de poro
10 kDa NMWCO
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
Configuración del dispositivo: discos de ultrafiltración
Código del filtro: PLGC
Monte su agitador Amicon con la membrana de su elección. Los discos de ultrafiltración están disponibles en celulosa regenerada Ultracel y en polietersulfona (PES) Biomax. Las membranas están disponibles en una gama de diferentes tamaños de poro y diámetros .
Las membranas de celulosa regenerada Ultracel se recomiendan para concentrar o desalar disoluciones diluidas. La microestructura hermética e hidrófila de las membranas Ultracel garantiza la mayor retención posible con la menor adsorción posible de proteínas, ADN u otras macromoléculas.
Las membranas de PES Biomax se recomiendan para concentrar o desalar mayores volúmenes de muestras más concentradas, como suero, plasma o medios de cultivo tisular acondicionados.
Los discos de microfiltración de PVDF Durapore están disponibles en tamaños de poro de 0,1 µm, 0,22 µm y 0,45 µm en diámetros de 63,5 mm y 75 mm.
Características y beneficios:
•Los diámetros de los discos son: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 y 150 mm
•Las membranas Ultracel, Durapore y Biomax están disponibles en una amplia gama de tamaños de poro para satisfacer sus requisitos de separación
•Compatible con células de agitación Amicon
Aplicaciones:
Concentración, intercambio de tampones, desalado
Tipo de filtro: Ultrafiltración
Ligadura / enlace
Sustituye a: 13622
Información legal
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable