Documentos clave
Z561282
Thermco® PTFE coated safety thermometer
temperature -10-200 °C
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 207,00
US$ 207,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 207,00
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
US$ 207,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
descripción
spirit-filled
Características
subdivision 1.0 °C
fabricante / nombre comercial
Thermco Products, Inc.
intervalo de medición de la temperatura
-10-200 °C
Longitud
305 mm
inmersión profundidad
76 mm
Descripción general
Thermometers are completely sealed in PTFE to contain liquid and glass if breakage occurs.
Información legal
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)