Documentos clave
Z561622
Thermco® deep immersion thermometer
temperature -10-250 °C, immersion L 305 mm, PTFE coated
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 518,00
US$ 518,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 518,00
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
US$ 518,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
descripción
spirit-filled
Características
subdivision 1.0 °C
fabricante / nombre comercial
Thermco Products, Inc.
intervalo de medición de la temperatura
-10-250 °C
Descripción general
Extended immersion for deep flasks or kettles.
Información legal
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)