Documentos clave
Z561061
Sigma-Aldrich
Aldrich® four-neck round-bottom flask
capacity 2,000 mL, center joint: ST/NS 34/45, side Joints: ST/NS 24/40 (3)
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 494,00
US$ 494,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 494,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 494,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
four-neck (Vertical)
four-neck
round bottom flask
Junta
center joint: ST/NS34/45
side Joints: ST/NS24/40 (3)
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
2,000 mL
Descripción general
All four necks are vertical in position. The fourth neck is 24/40 and is set at a 90° angle to the three vertical in-line necks. Additional flask and joint sizes are available.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)