Documentos clave
Z214655
Ace five-neck round-bottom flask
capacity 2,000 mL, center joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
bottom flask, flask round, flask round bottom
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 956,00
US$ 956,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 956,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 956,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
five-neck vertical
round bottom flask
Junta
center joint: ST/NS24/40
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 6957-20
capacidad
2,000 mL
Descripción general
With female joints. All five necks are in vertical position. Side necks are 24/40 and are 90° apart.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)