Documentos clave
Z560642
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 1000 mL, top joint: threaded 45/50, column volume 1000 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 876,00
US$ 876,00
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 876,00
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
US$ 876,00
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Materiales
PTFE stopcock
Junta
top joint: threaded45/50
grado
for chromatography
técnicas
HPLC: suitable
columna D.E. × L efectivo
57 mm × 508 mm
columna volumen
1000 mL
depósito volumen
1000 mL
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)