Documentos clave
Z557625
Sigma-Aldrich
Aldrich® pear-shaped splash-guard adapter
capacity 100 mL, female joint: ST/NS 29/32, male joint: ST/NS 24/40
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 218,00
US$ 218,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 218,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
US$ 218,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
female joint: ST/NS29/32
male joint: ST/NS24/40
descripción
anti-climb
capacidad
100 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Application: for use between the vapor tube and rotary evaporator flask to prevent solvent from being drawn into condenser in case of "bumping. Tapered sidewalls eliminate hold up common to round style adapters and permits continuous washing with condensed solvent.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)