Documentos clave
Z557412
JULABO COOLING COIL FOR SHAKING WATER BATH
pack of 1 ea
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 551,00
US$ 551,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 551,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.77
US$ 551,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Julabo 8970416
Descripción general
Cooling coil for retrofitting shaking water baths SW22/SW23. The cooling coil is screwed into the water bath through the drain tap. Once installed, the bath may be operated near or slightly below the ambient temperature.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)