Documentos clave
Z556181
Sigma-Aldrich
Aldrich® Soxhlet extraction apparatus
extractor capacity 145 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 905,00
US$ 905,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 905,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 905,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
extractor capacidad
145 mL
matraz capacidad
300 mL
dedal D.I. × Al
33 mm × 94 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Apparatus includes extractor body, condenser, and flask.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)