Documentos clave
Z218774
Ace giant Soxhlet extraction apparatus
flask capacity 12 L, extractor capacity 5 L, thimble I.D. × L 110 mm × 300 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 9.250,00
US$ 9.250,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 9.250,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 9.250,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
tamaño
C
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 681030
Al total
82 in.
extractor capacidad
5 L
matraz capacidad
12 L
dedal D.I. × L
110 mm × 300 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Complete with bulb type condenser and one flask. Cycling rate may be doubled over conventional extractors. All joints are interchangeable. Size C is supplied with adapter Z218871 for connecting the XL extractor joint and condenser. Order giant thimbles separately.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)