Documentos clave
Z549479
Sigma-Aldrich
Stopcock Adapter
straight glass stopcock, joint: ST/NS 14/20
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 120,00
US$ 120,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 120,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
US$ 120,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
straight glass stopcock
Junta
joint: ST/NS14/20
Categorías relacionadas
Descripción general
Glass and PTFE stopcocks have a 2 mm bore and accommodate 1/4 in. I.D. tubing. Can be used in vacuum or atmospheric applications.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)