Documentos clave
Z548111
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 600 mL, disc diam. 90 mm, porosity 10-20 μm, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 467,00
US$ 467,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 467,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 467,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
capacidad
600 mL
disco diám.
90 mm
tamaño de poro
10-20 μm porosity
Categorías relacionadas
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)